Learn More
N-[2-[Bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]-N-nitroso-Glycine, TRC
Code produit 30346329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346329 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB86796025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Formule moléculaire C8 H13 N3 O7
Quantité 25 mg
Synonyme 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMILES O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide 2-[carboxyméthyl-[2-[carboxyméthyl(nitroso)amino]éthyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 263.21
Poids de la formule 263.0753