Learn More
N-(2-bromoéthoxy)phtalimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Bromoethoxy)phthalimide |
| CAS | 5181-35-1 |
| Formule moléculaire | C10 H8 Br N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-(2-Bromoethoxy)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8BrNO3/c11-5-6-15-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-(2-bromoéthoxy)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.08 |
| Poids de la formule | 268.9688 |