Learn More
N-(2-bromoéthyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646482 25 g Flacon en verre 25g
10509990 100 g Flacon en verre 100g
13468308 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106970250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-98-1
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.08
Numéro MDL MFCD00005902
Clé InChI CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
CID PubChem 11325
Nom IUPAC 2-(2-bromoéthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Couleur Beige ou rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21,461
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents ca.10g/l,hardly soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline