Learn More
N-(2-bromoéthyl)phtalimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444793 25 g 25g
11454793 100 g 100g
11464793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12164.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254.083 g/mol
N-(2-Bromoethyl)phthalimide is an intermediate used in organic synthesis. It can react with phenyl magnesium bromide to get 2-(2-bromo-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(2-bromoéthyl)phtalimide est un intermédiaire utilisé en synthèse organique. Il peut réagir avec le bromure de phénylmagnésium pour obtenir du 2-(2-bromo-éthyl)-3-hydroxy-3-phényl-isoindolin-1-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau (224 mg/l à 25°C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-98-1
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.083
Numéro MDL MFCD00005902
Clé InChI CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
CID PubChem 11325
Nom IUPAC 2-(2-bromoéthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (2-Bromoethyl)phthalimide
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 25 g
Beilstein 148736
Informations sur la solubilité Soluble in water (224mg/L at 25°C).
Poids de la formule 254.09
Pourcentage de pureté ≥98%