Learn More
N-(2-bromoéthyl)phtalimide, TRC
Code produit 30346124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346124 5 g 5g
30329607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30346124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6839755G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Bromoethyl)phthalimide
CAS 574-98-1
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(2-bromoéthyl)isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 254.08
Poids de la formule 252.9738