Learn More
N-(2-bromophényl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358225 5 g 5g
11342437 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358225 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10098.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 5391-30-0 | Molecular Formula: C7H7BrN2S | Molecular Weight: 231.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5391-30-0
Formule moléculaire C7H7BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.111
Numéro MDL MFCD00041146
Clé InChI QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
CID PubChem 2735618
Nom IUPAC (2-bromophényl)thiourée
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Bromophenyl)thiourea
Point de fusion 124°C to 126°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2718427
Poids de la formule 231.12
Pourcentage de pureté 98%