Learn More
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31091039
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31091039 1 g
31078310 10 g
31078692 5 g
31079995 250 mg
31084183 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31091039 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1269541g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifica
Nom chimique ou matériau N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
CAS 141625-93-6
Formule moléculaire C31H45ClN2O5S
Numéro MDL MFCD00914940
Quantité 1 g
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 593.22
Pourcentage de pureté 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.