Learn More
N-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-2,3-diméthyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Code produit 30134037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134037 10 g 10g
30004360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38008010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444731-74-2
Formule moléculaire C13 H12 Cl N5
Poids moléculaire (g/mol) 273.7209
Synonyme Pazopanib related, GW 790323X
Nom IUPAC N-(2-chloropyrimidine-4-yl)-2,3-diméthylindazol-6-amine
SMILES Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Poids de la formule 273.0781