Learn More
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress
Code produit. 16463518
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Code produit. 16463518
Marque: Medchem Express HY101708
MedChemExpress N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea
CAS 97627-24-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12ClN3O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 261.71
Poids de la formule 261.71
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.