Learn More
Chlorhydrate de N-(2-chloroéthyl)dibenzylamine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10626630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10626630 5 g Flacon en verre 5g
10301190 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10626630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 55-43-6
Formule moléculaire C16H19Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 296.24
Numéro MDL MFCD00012518
Clé InChI LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
CID PubChem 5925
SMILES [H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 188°C to 194°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 63.2 to 66.5% C, 4.5 to 4.9% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,3009
Nom IUPAC dibenzylique hydrogène(2-chloroéthyl)amine chlorure
Poids de la formule 296.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.