Learn More
Chlorhydrate de N-(2-chloroéthyle)morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10616872 5 g 5g
10427100 100 g 100g
10050850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10616872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109200050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3647-69-6
Formule moléculaire C6H12ClNO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 186.08
Numéro MDL MFCD00012797
Clé InChI NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
CID PubChem 77210
Nom IUPAC 4-(2-chloroéthyl)morpholine ; chlorhydrate
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 185°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (80°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 186.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine