Learn More
N-(2 -Chlorophényl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357565 100 g 100g
11337565 5 g 5g
11347565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05711.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5344-82-1
Formule moléculaire C7H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.657
Numéro MDL MFCD00004934
Clé InChI YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
CID PubChem 737139
Nom IUPAC (2-chlorophényl)thiourée
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Point de fusion 143°C to 146°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 776946
Poids de la formule 186.66
Pourcentage de pureté 98%