Learn More
Chlorhydrate de N-(2-chloropropyl)morpholine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 100859-99-2 |
| Formule moléculaire | C7H15Cl2NO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-(2-chloropropyl)morpholine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.11 |
| Poids de la formule | 199.0531 |