Learn More
Chlorhydrate de N-(2-chloropropyl)morpholine, TRC
Code produit 30354327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3804451G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
CAS 100859-99-2
Formule moléculaire C7H15Cl2NO
Quantité 1 g
Synonyme 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-(2-chloropropyl)morpholine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 200.11
Poids de la formule 199.0531