Learn More
N-(2-cyanoéthyle)glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453727
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453727 5 g 5g
11463727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18199.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3088-42-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3088-42-4
Formule moléculaire C5H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00066903
Clé InChI KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
CID PubChem 76526
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Cyanoethyl)glycine
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Numéro UN UN3439
Beilstein 1756230
Nom IUPAC Acide 2-(2-cyanoéthylamino)acétique
Quantité 5 g
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 98%