Learn More
N-(2-cyanoéthyle)glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463727
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463727 25 g 25g
11453727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18199.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3088-42-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3088-42-4
Formule moléculaire C5H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00066903
Clé InChI KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
CID PubChem 76526
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Cyanoethyl)glycine
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Numéro UN UN3439
Beilstein 1756230
Nom IUPAC 2-[(2-cyanoéthyl)amino]acide acétique
Quantité 25 g
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Cyanoethyl)glycine