Learn More
N-(2-cyanoéthyl)glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Cyanoethyl)glycine |
| CAS | 3088-42-4 |
| Formule moléculaire | C5 H8 N2 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Glycine, N-(2-cyanoethyl)-, N-(2-Cyanoethyl)glycine, 2-(2-Cyanoethylamino)acetic acid, NSC 11804, NSC 133475, α-(β'-Cyanoethyl)aminoacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N2O2/c6-2-1-3-7-4-5(8)9/h7H,1,3-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNCCC#N |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-cyanoéthylamino)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.13 |
| Poids de la formule | 128.0586 |