Learn More
N,2-diméthyl-(1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11380557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11380557 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10682845 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11380557 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05746CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 144163-81-5
Formule moléculaire C6H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.22
Numéro MDL MFCD06738964
Clé InChI GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
CID PubChem 18939489
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 142.23
Pourcentage de pureté 97%