Learn More
N-(2-éthoxyphényl)-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466308 250 mg 250mg
15456308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59872.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349096-36-2
Formule moléculaire C16H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.317
Numéro MDL MFCD00784144
Clé InChI WVKNKVSKPRDADI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_018461
CID PubChem 2842554
Nom IUPAC N-(2-éthoxyphényl)-3-méthylbenzamide
SMILES CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.32
Pourcentage de pureté 97%