Learn More
Ester méthylique de N-(2-furoyl)glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Furoyl)glycine Methyl Ester |
| CAS | 13290-00-1 |
| Formule moléculaire | C8H9NO4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-(2-Furoyl)-glycine Methyl Ester, N-2-Furoyl-glycine Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | O=C(NCC(OC)=O)C1=CC=CO1 |
| Nom IUPAC | acétate de méthyle 2-(furan-2-carbonylamino) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.16 |
| Poids de la formule | 183.0532 |