Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5-,6-,7+,8+;/m0./s1 |