Learn More
N-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthyl-2-((4-méthyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide |
| CAS | 1027997-01-8 |
| Formule moléculaire | C17 H24 N2 O2 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | S 3969 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21) |
| SMILES | CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO |
| Nom IUPAC | N-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-2-[(4-méthyl-1H-incol-3-yl)sulfanyl]pentanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.45 |
| Poids de la formule | 320.156 |