Learn More
N-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthyl-2-((4-méthyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide, TRC
Code produit 30401020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401020 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401020 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82558510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide
CAS 1027997-01-8
Formule moléculaire C17 H24 N2 O2 S
Quantité 10 mg
Synonyme S 3969
Formule InChI InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21)
SMILES CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-2-[(4-méthyl-1H-incol-3-yl)sulfanyl]pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 320.45
Poids de la formule 320.156