Learn More
N-(2-hydroxyéthyle) 4-méthyl-2-nitroaniline, TRC
Code produit 30180200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180200 1 g 1g
30180003 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9495181G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100418-33-5
Formule moléculaire C9 H12 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Synonyme Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]-, 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)amino]ethanol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzene
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-2-nitroanilino)éthanol
SMILES Cc1ccc(NCCO)c(c1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O3/c1-7-2-3-8(10-4-5-12)9(6-7)11(13)14/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
Poids de la formule 196.0848