Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408790
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
11439792 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10833.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire important dans la fabrication d’additifs d’huile de lubrification, d’additifs de carburant, d’agents chélateurs, de surfactants et d’adoucisseurs de tissus, entre autres applications. La N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine [N-(2 -Aminoéthyl)éthanolamine] est utilisée pour étudier la biodécomposition aérobie des amines dans les eaux usées hypersalines.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir éloignée des produits incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-41-1
Formule moléculaire C4H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00008170
Clé InChI LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
CID PubChem 8112
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthylamino)éthanol
SMILES NCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Point de fusion -28°C
Densité 1.029
pH 11.8
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4861
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 506012
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine