Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439792
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439792 2500 g 2500g
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439792 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10833.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire important dans la fabrication d’additifs d’huile de lubrification, d’additifs de carburant, d’agents chélateurs, de surfactants et d’adoucisseurs de tissus, entre autres applications. La N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine [N-(2 -Aminoéthyl)éthanolamine] est utilisée pour étudier la biodécomposition aérobie des amines dans les eaux usées hypersalines.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir éloignée des produits incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-41-1
Formule moléculaire C4H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00008170
Clé InChI LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
CID PubChem 8112
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthylamino)éthanol
SMILES NCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Point de fusion -28°C
Densité 1.029
pH 11.8
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4861
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 506012
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%