Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)formamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459007 250 mg 250mg
15439007 1 g 1g
15449007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52345.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 693-06-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)formamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(2-hydroxyéthyl) formamide est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-06-1
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00021040
Clé InChI BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl formamide, formamide, n-2-hydroxyethyl, n-formylethanolamine
CID PubChem 69657
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyl) formamide
SMILES OCCNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Formule linéaire HCONHCH2CH2OH
Quantité 250 mg
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 97%