Learn More
N-(2-hydroxyéthyle)hexaméthylèneimine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302546 25 g 25g
11392536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06497.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20603-00-3 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-(2-hydroxyéthyl)hexaméthylèneimine est utilisée dans la synthèse et les composants organiques. Il est principalement impliqué comme intermédiaire dans la synthèse de l’acétate de bazédoxifène.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20603-00-3
Formule moléculaire C8H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Numéro MDL MFCD00020988
Clé InChI VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
CID PubChem 88615
Nom IUPAC 2-(azépan-1-yl)éthanol
SMILES C1CCCN(CC1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Densité 0.971
Point d’ébullition 114°C to 115°C (23 mmHg)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 104110
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 143.22
Pourcentage de pureté 95%