Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, TRC
Code produit 17992185
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17992185 1 g 1g
17911225 250 mg 250mg
17950615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9423651G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6265-73-2
Formule moléculaire C8 H10 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Synonyme 3-Pyridinecarboxamide, N-(2-hydroxyethyl)-, Nicotinamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(2-Hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxamide, 3-(2-Hydroxyethyl)carbamoylpyridine, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, N-Nicotinoyl-2-aminoethanol, N-Nicotinoylethanolamine, NSC 33142, SG 86, Nicorandil amide
Nom IUPAC N-(2-hydroxyethyl)pyridine-3-carboxamide
SMILES OCCNC(=O)c1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicorandil Amide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12)
Poids de la formule 166.0742