Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide, TRC
Code produit 30405962
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405962 50 mg
30391375 5 mg
30394488 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94249550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121258-29-5
Formule moléculaire C6H14N3OPS
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Synonyme P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-hydroxyethyl)phosphinothioic Amide
Nom IUPAC 2-[bis(aziridin-1-yl)phosphinothioylamino]ethanol
SMILES S=P(N1CC1)(N2CC2)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N3OPS/c10-6-1-7-11(12,8-2-3-8)9-4-5-9/h10H,1-6H2,(H,7,12)
Poids de la formule 207.0595