Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704061 100 g Flacon en verre 100g
10498840 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121191000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-76-4
Formule moléculaire C6H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00005970
Clé InChI WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
CID PubChem 7677
Nom IUPAC 2-pipérazin-1-ylethanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -38.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5055 to 1.5075
Quantité 100 g
Beilstein 23, II, 6
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Liquide huileux
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.