Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391044 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391044 500 g Flacon en verre 500g
10336850 25 g Flacon en verre 25g
10132680 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10391044 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121205000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2955-88-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00003181
Clé InChI XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
CID PubChem 76288
ChEBI CHEBI:48293
Nom IUPAC 2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCN1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4713 to 1.4743
Quantité 500 g
Beilstein 20, II, 5
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.