Learn More
N-(2-hydroxyéthyle)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456828 100 mL 100mL
15446828 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60368.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants et est également utilisé en médecine.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2955-88-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00003181
Clé InChI XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
CID PubChem 76288
ChEBI CHEBI:48293
Nom IUPAC 2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCN1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Densité 0.985
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Indice de réfraction 1.471
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 102976
Informations sur la solubilité Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%