Learn More
N-(2-Hydroxyéthyl)succinimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387686 5 g 5g
11397686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11306.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18190-44-8 | C6H9NO3 | 143.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18190-44-8
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.142
Numéro MDL MFCD00078332
Clé InChI TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl succinimide, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-hydroxyethyl, 1-2-hydroxyethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-2-hydroxyethyl, acmc-20akck, 2-hydroxyethylsuccinimide
CID PubChem 236334
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyéthyl)pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Point de fusion 59°C to 61°C
Quantité 5 g
Beilstein 124744
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 95%