Learn More
N-(2-hydroxyéthy)succinimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Hydroxyethyl)succinimide |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2 |
| Poids de la formule | 143.0582 |