Learn More
N-(2-hydroxyphényl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388475 1 g 1g
11398475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10519.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1520-26-9
Formule moléculaire C7H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.214
Numéro MDL MFCD00041159
Clé InChI VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
CID PubChem 3003569
Nom IUPAC (2-hydroxyphényl)thiourée
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1102479
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%