Learn More
N-(2-Méthyl-4-nitrophényl)-2,5-dichlorobenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30478611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478611 10 mg 10mg
30466889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32535010MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108409-83-2
Formule moléculaire C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 361.2
Synonyme 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
Nom IUPAC 2,5-dichloro-N-(2-méthyl-4-nitrophényl)benzènesulfonamide
SMILES Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Poids de la formule 359.9738