Learn More
N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30784476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784476 1 kg
30766349 10 g
30780240 5 g
30781435 500 g
30771152 25 g
30770431 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30784476 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1410461000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
CAS 152460-09-8
Formule moléculaire C16H13N5O2
Numéro MDL MFCD02179269
Quantité 1 kg
SMILES O=[N+](C1=CC=C(C)C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 307.31
Pourcentage de pureté 95%