Learn More
N-(2-pyridyl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397786 1 g 1g
11307796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11465.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
N-(2-Pyridyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-(2-pyridyl)thiourée est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des colorants.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14294-11-2
Formule moléculaire C6H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD00041227
Clé InChI SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
CID PubChem 1490491
Nom IUPAC pyridin-2-ylthiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Pyridyl)thiourea
Point de fusion 146°C to 149°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 117849
Poids de la formule 153.21
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.