Learn More
Gibco™ Supplément N-2 (100X)
Code produit p-7076112
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
50 ml
Conditionnement:
50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11520536 5 ml 5mL
15410294 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11520536 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17502048
Supplément N-2 (100X)
Gibco N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement based on Bottenstein's N-1 formulation, containing optimized concentrations of insulin, iron-rich holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. N-2 Supplement is recommended for growth and expression of neuroblastomas and neural cells in primary cultures from both the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS).
Le supplément N-2 est un supplément défini chimiquement, sans sérum, basé sur la formulation N-1 de Bottenstein.
Le supplément N-2 est recommandé pour la croissance et l’expression des neuroblastomes ainsi que des neurones post-mitotiques dans les cultures primaires aussi bien à partir du système nerveux périphérique (SNP) que du système nerveux central (SNC). Le supplément N-2 peut se substituer à la formulation N-1 de Bottenstein. Le supplément N-2 est fourni sous la forme de concentrat 100X.
Le supplément N-2 peut être utilisé avec les milieux Neurobasal™ supplémentés par des facteurs de croissance tels que le bFGF et l’EGF ou utilisé avec le milieu DMEM.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
pH 6 à 8
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Mercuric acetate
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric acetate