Learn More
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, TRC
Code produit 30134760
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134760 500 mg 500mg
17964915 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD473210500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877265-30-0
Formule moléculaire C21 H25 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 327.89
Synonyme (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Nom IUPAC (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Poids de la formule 327.1754
Pourcentage de pureté >95%