Learn More
N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31449927
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449927 1 g
31433596 100 g
31440408 5 g
31439509 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31449927 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1430001g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
(Monohydrate,mixture of α,β)
Spécification
Nom chimique ou matériau N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
CAS 7772-94-3
Formule moléculaire C8H15NO6
Numéro MDL MFCD00046758
Quantité 1 g
SMILES CC(N[C@@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Pourcentage de pureté 97%