Learn More
N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10225364
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10225364 250 mg 250mg
10225844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10225364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46146CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 857284-27-6
Formule moléculaire C12H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.242
Numéro MDL MFCD08435877
Clé InChI WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
CID PubChem 18525790
Nom IUPAC 1-[3-(furan-2-yl)phényl]-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 97%