Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[3-[3-(2-amino-2-oxoéthyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamique, TRC
Code produit 30312731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312731 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA616315100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1024583-85-4
Formule moléculaire C18H25N3O3
Quantité 100 mg
Synonyme t-Butyl (3-(3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl)propyl)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C18H25N3O3/c1-18(2,3)24-17(23)20-9-6-10-21-12-13(11-16(19)22)14-7-4-5-8-15(14)21/h4-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-3H3,(H2,19,22)(H,20,23)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCn1cc(CC(=O)N)c2ccccc12
Nom IUPAC tert-butil N-[3-[3-(2-amino-2-oxoéthyl)indol-1-yl]propyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 331.41