Learn More
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31448124
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31448124 5 g
31445913 1 g
31439325 250 mg
31438079 100 mg
31436710 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31448124 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1129345g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
CAS 81403-68-1
Formule moléculaire C19H28ClN5O4
Numéro MDL MFCD00879135
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Pourcentage de pureté 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.