Learn More
Ester tert-butylique de l'acide N-[3-[[4-(chlorométhyl)benzoyl]amino][1,1'-biphényl]-4-yl]carbamique, TRC
Code produit 30367305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367305 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36967050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1003316-10-6
Formule moléculaire C25H25ClN2O3
Quantité 50 mg
Synonyme N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30)
SMILES ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1
Nom IUPAC tert-butyl (3-(4-(chlorométhyl)benzamido)-[1,1'-biphényl]-4-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 436.93
Poids de la formule 436.16