Learn More
N-(3,4-diméthoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide, TRC
Code produit 30379964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379964 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47076025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Formule moléculaire C16H15FN2O5
Quantité 25 mg
Synonyme N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
Formule InChI InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
Nom IUPAC N-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-2-fluoro-5-nitrobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 334.3
Poids de la formule 334.0965