Learn More
N-(3,4-diméthoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide |
| CAS | 247568-67-8 |
| Formule moléculaire | C16H15FN2O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20) |
| SMILES | COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC |
| Nom IUPAC | N-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-2-fluoro-5-nitrobenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.3 |
| Poids de la formule | 334.0965 |