Learn More
N-[3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479716 5 g 5g
11469716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20245.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175277-17-5 | C9H6F6N2S | 288.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175277-17-5
Formule moléculaire C9H6F6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 288.211
Numéro MDL MFCD00041172
Clé InChI CWRWOECVPKDZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenylthiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-di trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea,n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, amino 3,5-bis trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008805
CID PubChem 2736183
Nom IUPAC [3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=S)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 288.22
Pourcentage de pureté ≥98%