Learn More
N-(3,5-Diméthyl-2(3H)-thiazolylidène)-4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxyde, TRC
Code produit 30137584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137584 250 mg 250mg
30012389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137584 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479479250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1145656-36-5
Formule moléculaire C15 H15 N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 365.43
Synonyme 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-(3,5-dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-, 1,1-dioxide, N-[3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, (EZ)-N'-Methylmeloxicam, (EZ)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Nom IUPAC N-(3,5-diméthyl-1,3-thiazol-2-ylidène)-4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C=C(C)SC1=NC(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (Z)-N'-Methylmeloxicam
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3
Poids de la formule 365.0504
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.